3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 22 EUR
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660342
CAS nummer: 177596-38-2