3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 151 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236275
CAS nummer: 473917-15-6