2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Formyl-4-(trifluoromethoxy)anisole
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 308 EUR
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₃
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115958
CAS nummer: 145742-65-0