4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1046-250G PC1046-50G PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-250GEA 0 EUR
APOSPC1046-250G APOSPC1046-50G APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 81…84 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 46…49 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007827
CAS nummer: 393-36-2
EINECS: 206-885-1