4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1050-100G PC1050-25G PC1050-500G
APOSPC1050-100GEA 24.9 EUR
APOSPC1050-100G APOSPC1050-25G APOSPC1050-500G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 66…67 °C/3mmHg
Smeltpunt: 44447 °C
Dichtheid: 1,386 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007841
CAS nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3