2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 99.9 EUR
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₂F₃NO
Kookpunt: 166 °C
Dichtheid: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426028
CAS nummer: 50528-80-8
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II