4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 236 EUR
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Smeltpunt: 174…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077509
CAS nummer: 83506-93-8