2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10506-1G PC10506-250MG PC10506-5G
APOSPC10506-1GEA 150 EUR
APOSPC10506-1G APOSPC10506-250MG APOSPC10506-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₅BF₆O₂
Smeltpunt: ∼ 150 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04039321
CAS nummer: 681812-07-7