3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: [3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]chloro(dimethyl)silane
PC10507-1G PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 118 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Formule: C₁₀H₉ClF₆Si
Kookpunt: 95…96 °C/30mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862186
CAS nummer: 732306-23-9