3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10514-1G PC10514-25G PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA 22 EUR
APOSPC10514-1G APOSPC10514-25G APOSPC10514-5G
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₂BrF₃O₂
Smeltpunt: 122…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664065
CAS nummer: 104222-42-6