2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 139 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Kookpunt: 144…146 °C/15mmHg
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973763
CAS nummer: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III