5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10516-100G PC10516-25G PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA 30.8 EUR
APOSPC10516-100G APOSPC10516-25G APOSPC10516-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formule: C5H2ClF2N
Kookpunt: 135 °C
Dichtheid: 1,442 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039314
CAS nummer: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
UN: 1993
ADR: 3,III