2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 278 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02684337
CAS nummer: 254993-59-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable