2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 35.1 EUR
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116337
CAS nummer: 161643-29-4