3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Difluoropicolinonitrile, 2-Cyano-3,5-difluoropyridine
PC10521-25G PC10521-5G
APOSPC10521-25GEA 76 EUR
APOSPC10521-25G APOSPC10521-5G
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂F₂N₂
Smeltpunt: 30…34 °C
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788759
CAS nummer: 298709-29-2