2-Fluoronicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 117 EUR
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoronicotinonitrile 98%
2-Fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Smeltpunt: 27…33 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095082
CAS nummer: 3939-13-7