4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 24.9 EUR
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₂NO₄
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799521
CAS nummer: 20372-63-8