3,5-Difluoropicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 90.6 EUR
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Smeltpunt: 202…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664124
CAS nummer: 745784-04-7