3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10535-25G PC10535-5G PC10535-1G PC10535-10G
APOSPC10535-25GEA 0 EUR
APOSPC10535-25G APOSPC10535-5G APOSPC10535-1G APOSPC10535-10G
3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
3-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₇O₃F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800769
CAS nummer: 121247-01-6