2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 42.4 EUR
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Smeltpunt: 172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411557
CAS nummer: 174669-73-9