5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 269 EUR
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226.00 g/mol
Kookpunt: 68…70 °C/10mmHg
Smeltpunt: 39…45 °C
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657686
CAS nummer: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III