2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10540-1G PC10540-250MG
APOSPC10540-1GEA 403 EUR
APOSPC10540-1G APOSPC10540-250MG
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid 97%
2,3,4,5-Tetrafluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₃BF₄O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039308
CAS nummer: 179923-32-1