2-Fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10555-1G PC10555-25G PC10555-5G
APOSPC10555-1GEA 22 EUR
APOSPC10555-1G APOSPC10555-25G APOSPC10555-5G
2-Fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 74…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112583
CAS nummer: 17809-36-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III