1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloro-9-methyl-9H-purine, 2,3-Difluoronitrobenzene
PC10556-1G PC10556-5G PC10556-10G
APOSPC10556-1GEA 32.2 EUR
APOSPC10556-1G APOSPC10556-5G APOSPC10556-10G
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456802
CAS nummer: 6921-22-8