(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10558-1G PC10558-250MG
APOSPC10558-1GEA 187 EUR
APOSPC10558-1G APOSPC10558-250MG
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
(4-Aminophenyl){4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}methanone
Formule: C₁₈H₁₈F₃N₃O
Smeltpunt: 151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659566
CAS nummer: 885949-76-8