4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10559-1G PC10559-5G PC10559-250MG
APOSPC10559-1GEA 141 EUR
APOSPC10559-1G APOSPC10559-5G APOSPC10559-250MG
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
4'-Benzyloxy-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659550
CAS nummer: 81227-99-8