2,4-Difluoropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1056-5G PC1056-10G PC1056-1G
APOSPC1056-5GEA 301 EUR
APOSPC1056-5G APOSPC1056-10G APOSPC1056-1G
2,4-Difluoropyrimidine 98%
2,4-Difluoropyrimidine
Formule: C₄H₂F₂N₂
Kookpunt: 118…120 °C
Dichtheid: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 41 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972830
CAS nummer: 2802-61-1
UN: 1993
ADR: 3,III