1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10560-1G PC10560-500MG PC10560-5G
APOSPC10560-1GEA 277 EUR
APOSPC10560-1G APOSPC10560-500MG APOSPC10560-5G
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
1-{4-[(2-Bromo-5-methoxybenzyl)oxy]-3-fluorophenyl}-1-ethanone
Formule: C₁₆H₁₄BrFO₃
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659574
CAS nummer: 885949-81-5