1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10561-1G PC10561-500MG PC10561-5G
APOSPC10561-1GEA 277 EUR
APOSPC10561-1G APOSPC10561-500MG APOSPC10561-5G
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
1-{3-Fluoro-4-[(4-nitrobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
Formule: C₁₅H₁₂FNO₄
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659573
CAS nummer: 885949-79-1