5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10564-1G PC10564-500MG PC10564-5G
APOSPC10564-1GEA 352 EUR
APOSPC10564-1G APOSPC10564-500MG APOSPC10564-5G
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
5-Methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₉F₃N₂
Smeltpunt: 89…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659570
CAS nummer: 521267-21-0