Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10565-1G PC10565-25G PC10565-5G
APOSPC10565-1GEA 131 EUR
APOSPC10565-1G APOSPC10565-25G APOSPC10565-5G
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Pentafluorophenyl-5-bromo-2-thiophenesulphonate
Formule: C₁₀H₂BrF₅O₃S₂
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659553
CAS nummer: 885949-67-7