Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10566-1G PC10566-5G
APOSPC10566-1GEA 184 EUR
APOSPC10566-1G APOSPC10566-5G
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-chlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659541
CAS nummer: 885949-55-3