Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10568-1G PC10568-5G
APOSPC10568-1GEA 203 EUR
APOSPC10568-1G APOSPC10568-5G
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,3-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659539
CAS nummer: 885949-54-2