Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10569-1G PC10569-5G
APOSPC10569-1GEA 184 EUR
APOSPC10569-1G APOSPC10569-5G
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4-dichlorobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659543
CAS nummer: 885949-57-5