2-Fluoropropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1057-1G PC1057-250MG PC1057-25G PC1057-5G
APOSPC1057-1GEA 48.3 EUR
APOSPC1057-1G APOSPC1057-250MG APOSPC1057-25G APOSPC1057-5G
2-Fluoropropionic acid 97%
2-Fluoropropionic acid
Formule: C₃H₅FO₂
Kookpunt: 66…67 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06247714
CAS nummer: 6087-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II