1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10573-1G PC10573-5G PC10573-10G
APOSPC10573-1GEA 71.6 EUR
APOSPC10573-1G APOSPC10573-5G APOSPC10573-10G
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368705
CAS nummer: 572889-25-9