3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Fluorobenzyloxy)cinnamic acid
PC10584-1G PC10584-250MG
APOSPC10584-1GEA 281 EUR
APOSPC10584-1G APOSPC10584-250MG
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₃FO₃
Smeltpunt: 209…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173647
CAS nummer: 175136-19-3