4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10596-25G PC10596-5G
APOSPC10596-25GEA 51.2 EUR
APOSPC10596-25G APOSPC10596-5G
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO
Smeltpunt: 55…59 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03095000
CAS nummer: 133059-43-5