4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10597-1G PC10597-25G PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA 22 EUR
APOSPC10597-1G APOSPC10597-25G APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368709
CAS nummer: 53312-80-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III