2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1060-100G PC1060-500G
APOSPC1060-100GEA 22 EUR
APOSPC1060-100G APOSPC1060-500G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 82…83 °C/9mmHg
Smeltpunt: 44477 °C
Dichtheid: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007673
CAS nummer: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III