Methyl bromodifluoroacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Bromodifluoroacetic Acid Methyl Ester
PC10611-5G PC10611-100G
APOSPC10611-5GEA 32.2 EUR
APOSPC10611-5G APOSPC10611-100G
Methyl bromodifluoroacetate
Methyl bromodifluoroacetate
Formule: C₃H₃BrF₂O₂
MW: 188.96 g/mol
Kookpunt: 96 °C
Dichtheid: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06248118
CAS nummer: 683-98-7
UN: 2924
ADR: 3+8 II