2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1062-1G PC1062-5G
APOSPC1062-1GEA 45.4 EUR
APOSPC1062-1G APOSPC1062-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368717
CAS nummer: 886763-07-1