3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10626-10G PC10626-25G PC10626-5G
APOSPC10626-10GEA 144 EUR
APOSPC10626-10G APOSPC10626-25G APOSPC10626-5G
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
3,3,3-Trifluoropropionyl chloride
Formule: C₃H₂ClF₃O
Kookpunt: 71…72 °C
Dichtheid: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00800953
CAS nummer: 41463-83-6
UN: 3265
ADR: 8,III