2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanenitrile
PC1064-1G PC1064-250MG PC1064-5G
APOSPC1064-1GEA 95 EUR
APOSPC1064-1G APOSPC1064-250MG APOSPC1064-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368719
CAS nummer: 886763-09-3