4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10643-1G PC10643-5G
APOSPC10643-1GEA 52.6 EUR
APOSPC10643-1G APOSPC10643-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol 98%
4-Chloro-5-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃ClFNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11840294
CAS nummer: 345-25-5