2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
PC1065-100G PC1065-25G
APOSPC1065-100GEA 61.4 EUR
APOSPC1065-100G APOSPC1065-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Kookpunt: 214…218 °C
Dichtheid: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042563
CAS nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III