2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1066-1G PC1066-250MG PC1066-5G
APOSPC1066-1GEA 281 EUR
APOSPC1066-1G APOSPC1066-250MG APOSPC1066-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368720
CAS nummer: 886763-11-7