2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1067-1G PC1067-5G
APOSPC1067-1GEA 132 EUR
APOSPC1067-1G APOSPC1067-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368721
CAS nummer: 886763-13-9
UN: 3265
ADR: 8,III