3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzenemethanol, 3-bromo-4-(trifluoromethyl)
PC10670-1G PC10670-25G PC10670-5G
APOSPC10670-1GEA 46.8 EUR
APOSPC10670-1G APOSPC10670-25G APOSPC10670-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185397
CAS nummer: 372120-54-2