2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10673-100G PC10673-25G PC10673-5G
APOSPC10673-100GEA 838 EUR
APOSPC10673-100G APOSPC10673-25G APOSPC10673-5G
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂F
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038457
CAS nummer: 99725-12-9
UN: 3261
ADR: 8,III